Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Artikelnummer. 17268630
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
1700 mm
Säulenkapazität:
9 mL
18 mL
27 mL
35 mL
53 mL
89 mL
301 ml
Menge:
5/Karton
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Säulenkapazität Menge Packungsgröße
17268630 1700 mm 301 ml Jeweils 1 Stück
11742394 50 mm 9 mL 5/Karton 5 Stück
11752394 100 mm 18 mL 5/Karton 5 Stück
11722364 200 mm 35 mL 5/Karton 5 Stück
11732364 300 mm 53 mL 5/Karton 5 Stück
11762394 150 mm 27 mL 5/Karton 5 Stück
11742364 500 mm 89 mL 5/Karton 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17268630 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4204011517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.10 CHF
    174.88 CHF / 1 Stück
    Sparen 37.22 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Mit Flussratenadapter
  • Präzisionsgeschliffene Säulenenden bilden mit den Endkappen eine dichte Verbindung, sodass keine Leckagen auftreten. “kriechen” unter Druck
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Bettstütze verfügt über eine μ20 µm Polyethylenscheibe, die den größten Teil des Mediums für die Niederdruck-Wasserchromatographie zurückhält.
  • Die Säulen sind mit Durchflussadaptern zur Anpassung ausgestattet. Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellen)
Spezifikation
Max. Druck 14,5 psi
Porengröße 20 μm
Säulenkapazität 301 ml
Länge (metrisch) 1700 mm
Material Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Begleitmaterial HDPE
Anschlusstypen Luer-Lock-Stecker
Querschnittbereich 1.77 cm3
Sterilisationsmethode 2 N NaOH oder 100 % Ethanol
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Typ Economy-Chromatographiesäule
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm