Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Adsorptions-/Ionenaustauschsäulen
Mit oder ohne Frittenscheibe
Marke:  DWK Life Sciences 420320-0233
94.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11807423
  • 224.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-01-2026
Beschreibung
  • Borosilikatglas
  • Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung in Säulen der K420320-Serie
  • Verwenden Sie Glaswolle zur Unterstützung der Verpackung in Säulen der K420300-Serie (Verpackung nicht im Lieferumfang enthalten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Viele Trennungen bei der Adsorptions- und Ionenaustauschchromatographie
Adsorptions-/Ionenaustausch-Chromatographiesäulen
110 mL
Borosilikatglas
22 mm
40 bis 60 μm
300 mm
Frittenscheibe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Adsorptions-/Ionenaustauschsäulen > Typ: Mit Fritten-Scheibe; Innendurchmesser x Länge: 22 x 300 mm, Nennvolumen: 110 ml