Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Adsorptions-/Ionenaustauschsäulen
Mit oder ohne Frittenscheibe
Marke:  DWK Life Sciences 420320-0245
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11827423
  • 248.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-12-2025
Beschreibung
  • Borosilikatglas
  • Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung in Säulen der K420320-Serie
  • Verwenden Sie Glaswolle zur Unterstützung der Verpackung in Säulen der K420300-Serie (Verpackung nicht im Lieferumfang enthalten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Viele Trennungen bei der Adsorptions- und Ionenaustauschchromatographie
Adsorptions-/Ionenaustausch-Chromatographiesäulen
250 mL
Borosilikatglas
25 mm
40 bis 60 μm
500 mm
Frittenscheibe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Adsorptions-/Ionenaustauschsäulen > Typ: Mit Fritten-Scheibe; Innendurchmesser x Länge: 25 x 500 mm, Nennvolumen: 250 ml