Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ KimCote™ Kunststoffbeschichtete Trichter nach Squibb
Birnenförmiger Trichter mit geschliffenem Glasstopfen und autoklavierbarem PTFE-Hahnstopfen
Marke: DWK Life Sciences KC29048T500
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Stiellänge: 60 mm
- Absperrhahn 4
Spezifikation
500 ml | |
ASTM E1096 | |
60 mm | |
850100-0027 |
Borosilikatglas | |
Gewährleistet eine vollständige Trennung, die Entleerung des Trichters ist nicht mehr notwendig | |
4mm (0.15 in.) | |
Squibb Scheidetrichter |