Learn More
DWK Life Sciences SQUIBB SEPARATING FUNNEL 2L COATED COATED
Birnenförmiger Trichter mit geschliffenem Glasstopfen und autoklavierbarem PTFE-Hahnstopfen
Marke: DWK Life Sciences KC29048T2000
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Dank des großen Innendurchmessers ist ein Entleeren nicht erforderlich
- Stiellänge: 60 mm
- Füllvolumen: 2000 ml
- Absperrhahn: 6
- Stopfen: 38
Spezifikation
Funnel | |
Plastic Coated Glass |