Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kulturröhrchen mit flachem Boden und Schraubgewinde
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
Länge (metrisch):
100 mm
Durchmesser (metrisch):
13 mm
Gewindegröße:
13-415
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Ohne Verschlusskappen
- Borosilikatglas
- Eingeschweißtes Tablett
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse B |
| Kapazität (metrisch) | 8 mL |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Für Gewebekulturen und die klinische Chemie |
| Markertyp | Keine |
| Verpackung | Eingeschweißtes Tablett |
| Gewindegröße | 13-415 |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |