Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Einweg-Kulturröhrchen aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Round bottomed with threaded neck
- Aus klarem Borosilikatglas
- Außendurchmesser: 13 mm (0,5 Zoll)
- Länge: 100mm (4 Zoll)
- Gewinde: 13-415
- Keine Beschriftungsfläche
- Schraubverschlüsse nicht mitgeliefert
- 1.000 pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse B |
| Kapazität (metrisch) | 8 mL |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit | Für Gewebekulturen und die klinische Chemie |
| Markertyp | Keine |
| Verpackung | Eingeschweißtes Tablett |
| Gewindegröße | 13-415 |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Mehr anzeigen |