Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probengläschen mit Schraubgewinde und nichtbefestigtem Verschluss mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Mit nicht angebrachten geschlossenen Verschlusskappen aus schwarzem Phenol
Marke: DWK Life Sciences 90Q60812B-4
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus durchsichtigem 33 Expansion Borosilikatglas
- Verschlüsse mit Einlagen mit PTFE-Beschichtung/aus weißem Gummi
Spezifikation
Schwarz | |
PTFE/Gummi | |
21 mm | |
16 ml | |
4.32 dr. | |
Schraubverschluss | |
ASTM Typ I |
A | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Phenolharz | |
70 mm | |
18-400 |