Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Kappen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraubverschluss
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
10.82 dr.
1 dr.
2.16 dr.
3.2 dr.
4.32 dr.
5.4 dr.
6.5 dr.
6.76 dr.
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
72 Stück
Beschreibung
- Kleine Packungsgrößen
- Aus transparentem Borosilikatglas 33
- Mit aufgesetzten Verschlüssen aus schwarzem Phenol
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | A |
| Material (Auskleidung) | PTFE/Gummi |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 4 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben geschlossen) |
| Mehr anzeigen |