Learn More
DWK Life Sciences Brand Rotary Evaporator: Bottom Vapor Tube Traps
Zubehör für Rotationsverdampfer
566.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I und ASTM E438, Klasse A |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Unterer Dampfröhrchenabscheider |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11872923
|
DWK Life Sciences
5702652524 |
8.45 oz. | 250 ml | 24/40 innen unten, 24/40 außen oben | Wird verwendet, wenn wahrscheinlich Schaum entsteht und in den Kondensator des Rotationsverdampfers eingezogen wird |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Quadratisches Verbindungs-Bead
Spezifikation
USP Typ I und ASTM E438, Klasse A | |
Borosilikatglas | |
Unterer Dampfröhrchenabscheider |