Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde und befestigten Verschlüssen mit weißer, PTFE-beschichteter Gummieinlage
Artikelnummer. 11872953
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.8 ml
2 ml
4 ml
5.5 ml
20 ml
40 ml
Höhe (metrisch):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
1.49 dr.
10.82 dr.
1 dr.
5.4 dr.
Packungsgröße:
144 Stück
200 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11872953
Marke: DWK Life Sciences 60911B5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit angebrachten geschlossenen Verschlusskappen aus schwarzem Phenol
  • Aus braunem Borosilikatglas 51
  • Verschlüsse mit PTFE-beschichteten weißen Gummieinlagen oder mit weißen Gummieinlagen
  • Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Gummi
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 5.4 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben geschlossen)
Höhe (metrisch) 57 mm
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I