Learn More
DWK Life Sciences AmberScrew Thread Vials with Attached Caps, 0.06in. Silicone Septa
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Packungsgröße:
72 Stück
Beschreibung
- Aus braunem Borosilikatglas 33
- Mit aufgesetzten, oben offenen Verschlüssen aus weißem Polypropylen
- Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
- PTFE-Stärke: 0.005 in.
- Stärke des Silikongummis: 0.06 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 5.4 dr. |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben offen) |
| Höhe (metrisch) | 57 mm |