Learn More
DWK Life Sciences Adapter für Zentrifugenröhrchen mit Rundboden
Zum Zentrifugieren ausgewählter hochfester Kimble Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden mit 13,000 x G im 50 ml-Rotor erforderlich
Marke:  DWK Life Sciences 45550-15
33.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11819913
  • 99.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-12-2025
Beschreibung
Für das Zentrifugieren von ausgewählten hochfesten Kimble Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden bis zu 13.000xG im 50 ml-Rotor
  • Aus Gummi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter für Zentrifugenröhrchen
Gummi
15 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Adapter für Zentrifugenröhrchen mit Rundboden > Kapazität: 15 ml