Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 20 ml-Szintillations-Glasfläschchen mit Schraubverschluss
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteDescription
Aus durchsichtigem KG-33-Borosilikatglas
Verschiedene Deckelmaterialien und Beschichtungen erhältlich.
Informations sur la commande
Die Fläschchen sind in Folienverpackungen mit alphanumerischen Koordinaten zur schnellen und einfachen Bestimmung verpackt. Die Tabletts sind zur Bewahrung der Sauberkeit in Schrumpffolie verpackt. Jede Packung enthält fünf Tabletts zu je 100 Fläschchen.
Spécification
Spécification
| Material (Auskleidung) | Polyethylenscheibe |
| Farbe | Weiß |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle und einfache Erkennung |
| Verpackungsart | Folienverpackung |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,67 oz. |
| Verschlussmaterial | Harnstoff |
| Verschlusstyp | Mit Schraubverschluss |
| Verschlussgröße | 22 mm |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.