Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Pure™ G3 sterile Nitril-Handschuhe
Enthalten kein Naturkatuschuklatex und sind silikonfrei. Kimtech Pure™ G3 sterile Nitrilhandschuhe sind vom Hersteller für ISO Klasse 4 oder höher empfohlen.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ HC61110
Additional Details : Gewicht : 7.90000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12725915
  • 457.00 CHF / 200 Paare
Verfügbar ab
14-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kimtech™ G3 Sterile White handspezifische Nitrilhandschuhe bieten eine unerreichte Kontaminationskontrolle und Sauberkeit, so dass sowohl der Träger als auch die Prozesse in einer Reihe regulierter Reinraumumgebungen geschützt sind. Die hochwertige weiße Nitril-Ausführung sorgt dafür, dass die handspezifischen sterilen Handschuhe ideal für Reinräume nach EU GMP ISO-Klasse 5 (Stufe A) geeignet sind.Hochrisikoanwendungen erfordern einen sterilen Kontaminationsschutz, der für alle relevanten Anforderungen zertifiziert wird und ein ausgezeichnetes Maß an Komfort und taktischer Kontrolle bietet, um Prozesse sicher und effizient zu gestalten. Die Kimtech™ G3 Sterile White handspezifischen Nitrilhandschuhe für den Einmalgebrauch erfüllen beide Kriterien: benutzerfreundliches Design und weißes Nitrilmaterial, das vor Chemikalienspritzern, Viren, zytotoxischen Medikamenten und einer Kontaminierung mit Mikroorganismen schützt.Die ungepuderten Handschuhe verfügen über eine strukturierte Oberfläche für verbesserte Griffigkeit und Empfindlichkeit, während sie außerdem dafür geeignet sind, zwei Handschuhe übereinander zu tragen. Die Handschuhe sind antistatisch getestet und enthalten kein Naturkautschuk-Latex oder Silikon, wodurch sich das Risiko von Hautirritationen verringert.Die Kimtech™ G3 Sterile White handspezifischen Nitrilhandschuhe werden auf ein Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) von 10-6 validiert und verfügen über eine hohe Reinheit von maximal 950 Partikeln > 0,5 μm/cm2 und einen Endotoxingehalt von maximal 20 Einheiten/Paar. Die Handschuhe sind bereit zur Verwendung in Reinräumen; in Polyethylen-Beuteln doppelt verpackt, damit Ihre Prozesse und Arbeitsabläufe effizient ablaufen können.Verfügbare Größen/Artikelnummern:6,0 – HC611606,5 – HC611657,0 – HC611707,5 – HC611758,0 – HC611808,5 – HC611859,0 – HC6119010,0 – HC61110 10 Beutel x 20 Paar, weiße Handschuhe, 10, (400 insgesamt)
  • Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- ASTMD6978-05 Spritzschutz vor zytotoxischen Medikamenten- Sterilitätssicherheitswert (SAL) 10-6- Analysenzertifikat online verfügbar- Sterilitätszertifikat online verfügbar
  • Effiziente, umweltfreundliche Nitrilkonstruktion in Weiß, die auf eine Sterilitätsebene (SAL) von 10-6 validiert wurde, in einer reinraumbereiten Verpackung zur Minimierung von Abfall, ohne die Sicherheit zu gefährden.
  • Das vollständig sterilisierte weiße Nitrilmaterial ist stärker und schlanker als Latex und verfügt über einen zertifizierten, hohen Verunreinigungsschutz vor Partikeln, Mikroorganismen, Viren, zytotoxischen Medikamenten und Chemikalienspritzern mit einem niedrigen Endotoxingehalt.
  • Die Handschuhe sind handspezifisch, für den Einmalgebrauch und weiß mit hoher Reinheit.
  • Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
  • Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert.
  • Sie enthalten kein Naturkautschuk-Latex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautirritationen für den Träger verringert wird.
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 6,0 bis 10,0.
Bestellinformation
In Polyethylen eingeschlagen und verpackt und daher für den Einsatz in Reinräumen geeignet. Verpackt in einem Reinraum der ISO - Klasse 5. Analyse- und Strahlungszertifikate sind lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
56887
10
Steril
30.5 cm
ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05
Handspezifisch
Ja
0.15 mm
Fully Textured
0.15 mm
Nitril
Kimtech™ G3 Sterile
Puderfrei
12 Zoll
EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Yes
Yes
6 mil
1.5
6 mil
Class 10/ISO 4