Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech G3 handspezifische sterile Latexhandschuhe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17865365
Klik for at se tilgængelige muligheder
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
Pakningsstørrelse:
200 Paare
Diese Produkte enthalten natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers verwenden. Bitte konsultieren Sie die Richtlinien Ihres Unternehmens bezüglich der Verwendung dieser Produkte.
Artikelnummer. 17865365
Brand: Kimtech™ 5684240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Diese Produkte enthalten natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers verwenden. Bitte konsultieren Sie die Richtlinien Ihres Unternehmens bezüglich der Verwendung dieser Produkte.
Kimtech™ G3 sterile Latexhandschuhe bieten Schutz, Empfindlichkeit und Fingerbeweglichkeit in Reinräumen nach EU GMP ISO-Klasse 5 (Stufe A) oder höher Die handspezifischen Handschuhe sind für doppeltes Anziehen geeignet und verfügen über eine strukturierte Oberfläche für verbesserte Haptik.
Die sterilen, handspezifischen Latexhandschuhe eignen sich zum Tragen von zwei Handschuhpaaren und bieten sanften Schutz.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4 oder höher.
  • Garantierte Konformität: PSA-Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und Verordnung 2016/425 in der im Vereinigten Königreich geltenden Fassung, EN ISO 374-1 Typ C (K) Schutz vor Chemikalienspritzern, EN 374-4 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz, Sterilitätssicherheitswert (SAL) 10-6. Analysenzertifikat online verfügbar. Sterilitätszertifikat online verfügbar
  • Das vollständig sterilisierte Latexmaterial bietet einen hohen Kontaminationsschutz vor Proteinen, Partikeln, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern und hat niedrige Endotoxinkonzentrationen
  • Geeignet für den Einsatz in Reinraumumgebungen nach EU GMP ISO-Klasse 5 (Stufe A) oder höher. Ergänzende technische Informationen als Beleg der Vorschriftenkonformität sind enthalten
  • Die Handschuhe sind handspezifisch, für den Einmalgebrauch und naturfarben mit hoher Reinheit. Trenddaten sind verfügbar
  • Die Struktur an Handflächen und Fingerspitzen verbessert Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Ordreinfo
In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5 paarweise verpackt. Mehrere Taschen für sauberes, aseptisches Anziehen; 20 Paare mit mehreren Taschen pro Packung.
Tekniske data
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005., ASTM D5712
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use Controlled Environments
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 10
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Modell 56842
Serie Kimtech™ Pure G3
Zugfestigkeit 24 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.