Learn More
Kimtech™ Reine G3 weiße Nitrilhandschuhe für Reinräume
Beschreibung
- Zu 100 % aus weichem Nitril hergestellt, das Ölen und einer breiten Palette von Chemikalien widersteht
- Doppelt verpackt mit Innenfutter, empfohlen für ISO Reinräume der Klasse 4 oder höher
- Chloriert zur Entfernung von Pudern, die bei der Herstellung verwendet werden
- Mehreren Spülungen mit deionisiertem Wasser unterzogen und in einer Reinraumumgebung verpackt
- Geschützte Verarbeitung für extrahierbare Partikel und ionische/elementare Substanzen
- ESD-Eigenschaften
- Konische Manschetten mit Rollrand für weniger Reißen und einfaches An- und -Ausziehen
- Beidseitig tragbar
- Weiß
Bestellinformation
Doppelt verpackt in gefüttertem Etui und flach gestapelt für einfachen Zugang zur Manschette.
Compliance
Geprüft nach IEST-RP-CC005.2. Erfüllt AQL 1.5-Standards für entscheidende Defekte.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005.2 |
| Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Finger Thickness (English) | 6,2 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Show More |