Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
60 Paare
Beschreibung
- Schutz der PSA-Kategorie 2 für anspruchsvolle Aufgaben in mechanischen, Fertigungs- und Konstruktionsumgebungen. EN 388 3131X
- Angeraute Polyurethanbeschichtung für ausgezeichnete Griffigkeit
- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit für geringere Verbrauchskosten
- Nahtloser Nylonstrick – atmungsaktiv und bequem
Spezifikation
Spezifikation
| Beschichteter Bereich | Handfläche, Finger |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Hand | Spezifisch |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
| Größe | S |
| Modell | Full-hand Mitt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Kleinteilen, Präzisionsmontage und Untersuchung |
| Mehr anzeigen |