Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ G80 chemikalienbeständige Nitril-Handschuhe
Click to view available options
:
Größe 8
Beschreibung
- Handspezifische latexfreie Handschuhe schützen die Hände vor chemischen oder mechanischen Gefahren
- Texturierte Fingerspitzen bieten verbesserten Griff in Nass- und Trockenbedingungen
- Innen beflockt für einfaches Anziehen und zusätzlichen Komfort bei längerem Tragen
- Verbesserte AQL von 0,65 gegenüber 1,5, wodurch es zu einer geringeren Nadelstichporosität kommt
- Modifizierte Nitrilformulierung für längere Haltbarkeit und verbesserte chemische Beständigkeit.
- Jetzt in Großpackungen mit 5 Polybeuteln anstatt einzeln verpackter Paare lieferbar
- Geeignet für: Schutz der PSA-Kategorie 3, Abriebfestigkeit und Haltbarkeit der Stufe 4 bei der Herstellung, beim Transport, bei der Konstruktion, bei der Reinigung der Landwirtschaft und bei Hausmeisterarbeiten, beim Umgang mit Chemikalien, Ölen, Schmiermitteln, Säuren, Ätzmitteln oder Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0120 |
| Chlorinated | Nein |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | M |
| Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,38 mm |
| Norm EN 388 | EN 388:4101X |
| Mehr anzeigen |