Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Bechergläser mit hoher Form und mit Ausguss
Artikelnummer. 11730704
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
300 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11730704
Marke: DWK Life Sciences 14030200
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Breite Tülle zum einfachen Ausgießen.
  • Mattiertes Beschriftungsfeld
  • Graduierung zur Anzeige des ungefähren Volumens
  • Berzelius-Stil mit ausgestelltem, verstärktem Rundrand
Compliance
Entwickelt nach ASTM™ E 960 Typ III (mit Ausguss) und Typ IV (ohne Ausguss)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6.76 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,24 in.
Außendurchmesser (metrisch) 5.7 cm
Kapazität (metrisch) 200 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Durchführung von Titrationen
Graduierungsbereich 25 bis 150 ml
Höhe (angloamerikanisch) 4,09 in.
Höhe (metrisch) 10.4 cm
Enthält Ausguss
Schritten 25 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge 12 Packung
Typ Becher
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM, E960, Typ III, USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A
Scale Doppelte Skala, weiß
Modell Großes Bördeloberteil