Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Pyknometer
Kolben mit Seitenrohr und Kappe sowie Thermometer
Marke: DWK Life Sciences 15123R-50
Includes:
- Side tube cap has small vent for air escape
- Thermometer to record temperature during determinations has range of 14° to 38°C in 0.2° graduations, accurate to ±0.5°C
Beschreibung
Kolben mit Seitenrohr und Kappe sowie Thermometer
- Kapazität innerhalb 10 % der auf dem Kolben eingravierten Nennkapazität
- Die Kappe des Seitenrohrs verfügt über einen kleinen Belüftungsschlitz
- Das Thermometer zur Temperaturaufzeichnung während der Bestimmung hat einen Bereich von 14 ° bis 38 °C mit Abstufungen von 0.2 ° und einer Genauigkeit bis ± 0.5 °C.
- 10/18 Standardkonus-Thermometerverbindung
- 5/12 Standardkonuskappe
- Nummerierte Gehäuse zur einfachen Identifizierung
- Die 50 ml-Größe ist für die relative Dichte von Pigmenten gemäß ASTM™ D 153 bestimmt
Compliance
ASTM D 153
Spezifikation
1,69 oz., 50 ml | |
1.69 oz. | |
47g | |
Konisch | |
7,32 in. |
50 ml | |
Special medium length 10/18 mercury thermometer | |
0.1 lb. | |
186 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Pyknometer > Mercury thermometer; Capacity: 50mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur