Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Pyknometer
Kolben mit Seitenrohr und Kappe sowie Thermometer
Marke:  DWK Life Sciences 15123R-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11818512
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes:
  • Side tube cap has small vent for air escape
  • Thermometer to record temperature during determinations has range of 14° to 38°C in 0.2° graduations, accurate to ±0.5°C
Beschreibung
Beschreibung
Kolben mit Seitenrohr und Kappe sowie Thermometer
  • Kapazität innerhalb 10 % der auf dem Kolben eingravierten Nennkapazität
  • Die Kappe des Seitenrohrs verfügt über einen kleinen Belüftungsschlitz
  • Das Thermometer zur Temperaturaufzeichnung während der Bestimmung hat einen Bereich von 14 ° bis 38 °C mit Abstufungen von 0.2 ° und einer Genauigkeit bis ± 0.5 °C.
  • 10/18 Standardkonus-Thermometerverbindung
  • 5/12 Standardkonuskappe
  • Nummerierte Gehäuse zur einfachen Identifizierung
  • Die 50 ml-Größe ist für die relative Dichte von Pigmenten gemäß ASTM™ D 153 bestimmt
Compliance
ASTM D 153
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,33 oz., 10 ml
0.33 oz.
31g
Konisch
6,6 in.
10 ml
Special medium length 10/18 mercury thermometer
0.06 lb.
168 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Pyknometer > Mercury thermometer; Capacity: 10mL