Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit PTFE-beschichteter Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Kapazität (metrisch):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Gewindegröße:
13-415
15-415
18-415
24-410
Packungsgröße:
144 Stück
192 Stück
288 Stück
Beschreibung
Schwarze Phenolharz-Kappe mit PTFE-beschichteter Gummieinlage
- Weiße Beschriftungsfläche
- Kappe aus schwarzem Phenolharz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E982, Typ VI, Klasse B |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Kapazität (metrisch) | 70 ml |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Markertyp | Beschriftungsfläche |
| Auskleidungsmaterial | PTFE, Gummi |
| Gewindegröße | 24-410 |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Mehr anzeigen |