Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Colorware™ Becher mit niedriger Form, gelb
Catalog Number p-6970005
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Kimax-33 Messbecher aus Glas mit farbiger Graduierung und Markierungspunkt
  • Mit Ausguss
  • Die mattierte Beschriftungsfläche kann mit einem gewöhnlichen Bleistift beschrieben werden
  • Leicht ablesbare farbige Graduierung
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.
Kapazität (angloamerikanisch) 1.69 oz.
Farbe Sonniges Gelb
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.61 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 4.1 cm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine einfache Identifizierung im Labor, Reduzierung von Kreuzkontamination
Graduierungsbereich 10 bis 40 ml
Höhe (angloamerikanisch) 2.08 Zoll
Höhe (metrisch) 5.3 cm
Schritten 10 ml
Markertyp Matte Oberflächenmarkierung
Menge 12 Kisten
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, Typ I
Scale Zweifach-Anzeige