Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Colorware™ Becher mit niedriger Form, blau
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
600 ml
1000 ml
Beschreibung
- Mit Ausguss
- Die mattierte Beschriftungsfläche kann mit einem gewöhnlichen Bleistift beschrieben werden
- Leicht ablesbare farbige Graduierung
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 20.28 oz. |
Farbe | Hellblau |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3.46 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 8.8 cm |
Kapazität (metrisch) | 600 ml |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine einfache Identifizierung im Labor, Reduzierung von Kreuzkontamination |
Graduierungsbereich | 50 bis 500 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 4.8 Zoll |
Höhe (metrisch) | 12.2 cm |