Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Mischzylinder Klasse B mit einfacher, metrischer Skala
Kalibriert auf Volumenaufnahme
41.72 CHF
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | To Contain |
Zertifizierung/Konformität | ASTM E438, ASTM E1272, USP Typ I |
Class | B |
Typ | Graduated Cylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12797917
|
DWK Life Sciences
20022-25 |
25 ml | 0.5 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Zeigen Sie die Emulsions- und Demulgierungseigenschaften von Ölen
- Bestimmen Sedimentationswerte von Fällungsmitteln
- Liefern Kondensat aus Destillationsverfahren
- Weiße Skala
- Ausgießtülle
- Sechseckiger Boden flach für Stabilität
- Die 10 ml-Größe verfügt über eine vergrößerte Trichteroberseite für einfaches Befüllen
- Die Größen 25 ml und größer haben Safegard™ Stoßstangen
Compliance
Entwickelt gemäß ASTM™ E 1272, Stil 1, Klasse B.
Spezifikation
Hexagonal | |
ASTM E438, ASTM E1272, USP Typ I | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
Für Behälter für das Kondensat aus Destillationsverfahren und Sedimentationswerte von Präzipitaten | |
Einzelne weiße metrische Skala |
To Contain | |
B | |
White | |
Borosilikatglas | |
Flacher Boden mit Sechskantfuß für Stabilität und Stoßstange, Ausgusstülle |