Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Brand Zylinder Klasse A
Artikelnummer. 12777927
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12777927
Marke: DWK Life Sciences 20028W250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Glass Class A cylinders are calibrated To Deliver for greatest accuracy. Double metric scale with reverse graduations makes reading easy.
•Kalibriert auf “Volumenabgabe”
•Doppelskala mit umgekehrter Graduierung
Die Glaszylinder der Klasse A sind kalibriert für eine “Volumenabgabe” mit höchster Genauigkeit. Doppelte metrische Skala mit umgekehrter Graduierung für einfaches Ablesen. Weiße Skalen für dunklere Proben. Der sechseckige Glasfuß sorgt für bessere Stabilität.
Bestellinformation
Mit Kapazitäten von 10 ml bis 1 l.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Artikelbeschreibung Graduiert, 10 bis 250 ml
Basistyp Hexagonal
Kalibrierung Volumenabgabe
Beschreibung Kalibriert auf Volumenabgabe
Zur Verwendung mit (Geräte) SAFE GARD Stoßschutz
Skalenfarbe Weiß
Form Rund
Zertifizierung/Konformität ASTM E438
Class A
Höhe (angloamerikanisch) 13 Zoll
Höhe (metrisch) 330 mm
Tolerance Metric ± 0,8 ml
Typ Messzylinder
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 250 ml
Enthält SAFE GARD Stoßschutz
Umfang Dual
Graduierungen 2 ml
Unterteilung 2 ml