Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Saugflaschen mit Schlauchanschlüssen
Artikelnummer. p-47957
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Anzahl Stopfen:
6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11876081
Marke: DWK Life Sciences 146071000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Benötigt
Schläuche
Der untere gläserne Auslass für den unteren Schlauchanschluss ist mit der Flasche verschmolzen.
  • Mit verstärktem Rand
  • Enghalsig für Gummistopfen
  • Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
Bestellinformation
Die Größen 8.5 oz. (250 ml) und 17 oz. (500 ml) eignen sich für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.312 Zoll (8 mm). Die Größen 34 oz. (1 l) und größer eignen sich für flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0.375 Zoll (9.5 mm).
Compliance
Erfüllt die Anforderungen von ASTM™ E 438 Typ I, Klasse A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,25 gal .
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,33 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Ableitung von Flüssigkeiten durch Schlauchauslass im Boden
Enthält Schlauchauslass am Boden
Material Borosilikatglas
Anzahl Stopfen 6
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 200 mm
Produkttyp Reservoirflasche
Höhe (angloamerikanisch) 7.87 Zoll
Durchmesser (metrisch) 110 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.312 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 7.92 mm