Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™-51 Wiederverwendbare serologische Pipetten mit verstärkter Spitzenöffnung
Artikelnummer. 11888472
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.2 ml
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
Farbe:
Blau
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11888472
Marke: DWK Life Sciences 37034A5
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen
Bestellinformation
Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen. Entwickelt nach ASTM™ E 1044.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E1044
Material Borosilikatglas
Skala Ja
Graduierungen 0.1 ml
Länge (angloamerikanisch) 13.77 Zoll
Toleranz ±0.04 ml
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 5 ml
Länge (metrisch) 350 mm
Typ Serologische Pipette