Learn More
DWK Life Sciences Kim-Kap™ Einweg-Verschlüsse
Artikelnummer. 10024174
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
18 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
20 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
25 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
38 mm Außendurchmesser Kulturröhrchen mit glattem Ende
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10024174
Marke: DWK Life Sciences 7366216
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In naturfarben (transparent) oder vier verschiedenen Farben lieferbar
Erhältlich in naturfarben (durchsichtig) oder in vier anderen Farben
  • Für Kulturröhrchen mit glattem Rand
  • Inhalt bleibt auch ohne Baumwollstöpsel steril
  • Aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
Die Verschlüsse für 38 mm Außendurchmesser sind für Kulturkolben mit Schikanenboden vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Druckkappe
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Farbe Rot
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) 16 mm AD Kulturröhrchen mit glattem Ende
Einwegprodukt Wiederverwendbar