Learn More
Kifunensin, TRC
Artikelnummer. 30395413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30395413 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30395413 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK4500001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kifunensine
CAS 109944-15-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H12 N2 O6
Menge 1 mg
Synonym Kifunensine - Bio-X TM
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C(=O)N12
IUPAC-Name (5R,6R,7S,8R,8aS)-6,7,8-Trihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo[1,2-a]pyridin-2,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 232.19
Formelmasse 232.0695
Reinheit (%) >95