Learn More
KIFC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen KIFC1
Konzentration 0.4 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850365
Unterlagen ansehen
Proteintech
20790-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16840365
Unterlagen ansehen
Proteintech
20790-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This antibody was raised against the C-terminal region of human KIFC1 protein, and recognizes 55-70 kDa of endogenous KIFC1 protein in multiple tissue lysates.
This gene encodes a member of the SWI2/SNF2 family of proteins, which play a critical role in altering protein-DNA interactions. The encoded protein has been shown to have dsDNA-dependent ATPase activity and RNA polymerase II termination activity. This protein interacts with cell division cycle 5-like, associates with human splicing complexes, and plays a role in pre-mRNA splicing.
Spezifikation
Spezifikation
KIFC1
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q5XI63, Q9BW19, Q9QWT9
100502766, 294286, 3833
KIFC1 Fusion Protein Ag14492
Primary
-20°C
KIFC1
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HSET, KIFC1, kinesin family member C1, Kinesin like protein 2, Kinesin like protein KIFC1, Kinesin related protein HSET, KNSL2
KIFC1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis