Learn More
KIF25 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
568.00 CHF
Spezifikation
Antigen KIF25
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18217795
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-80036
100 μL
568.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
KIF25 Polyclonal specifically detects KIF25 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KIF25
Polyclonal
Rabbit
Human
kinesin family member 25
KIF25
IgG
35 kDa
Western Blot
Unconjugated
RUO
NP_005346
3834
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human KIF25. Peptide sequence: YNVCVMAYGQTGSGKSYTMLGRHSDDGPVLPLDPQSDLGIIPRVAEELFR