Learn More
KIF1A Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen KIF1A
Konzentration 300 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Form Liquid
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18054715
Unterlagen ansehen
Proteintech
24841-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18080546
Unterlagen ansehen
Proteintech
24841-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The KIF1A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human KIF1A. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KIF1A antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
KIF1A
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Rabbit
547
IgG
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
300 μg/mL
Liquid
Human, Mouse, Rat
ATSV, C2orf20, HUNC 104, KIF1A, kinesin family member 1A, Kinesin like protein KIF1A, Microtubule based motor KIF1A, UNC104