Learn More
Kieselgur, rein, weiß, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234200 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10234200 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10234200 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. K/0090/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Farbe Weiß
Menge 1 kg
CAS 61790-53-2
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Summenformel O2Si
MDL-Nummer 132803