Learn More
Kartell™ Nierenschale
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
850 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 850 ml |
| Material | Polypropylen |
| Form | Niere |
| Typ | Sammelschale für medizinischen Abfall |
| Menge | 5 |
| Länge (metrisch) | 260 mm |
| Höhe (metrisch) | 55 mm |