missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KIAA1328 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18036041
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18036041 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18036041 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5144824

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AQALFKSREL VAEKQLTKPQ ELKLDMNGSD SGPSLLKSNC DGWLLGTSSS IKKHQDPPNS GENRKERKTV GFHSHMKDDA QW Antigen sequence identity: Mouse 60%; Rat 45%.

Competes with SMC1 for binding to SMC3. May affect the availability of SMC3 to engage in the formation of multimeric protein complexes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KIAA1328
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen KIAA1328
Gen-Zugriffsnummer Q86T90
Gen-Alias 4921538P22; AI461742; AW554918; expressed sequence AW554918; hinderin; KIAA1328; mKIAA1328; Protein hinderin; uncharacterized protein KIAA1328; uncharacterized protein KIAA1328; protein hinderin
Gensymbole KIAA1328
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 130-211. Recombinant protein control fragment (Product #RP-109752).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57536
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Format Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.