Learn More
KIAA1199 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21129-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840735
  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1199
Polyclonal
Unconjugated
CEMIP
CEMIP, KIAA1199, Protein KIAA1199, TMEM2L
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
308797, 57214, 80982
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BI06, Q8WUJ3
Cemip
KIAA1199 Fusion Protein Ag15527
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat