Learn More
Abnova™ KIAA1199 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Artikelnummer. 16162603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16162603 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16162603 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00057214T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung KIAA1199 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC020256
Molekulargewicht Theoretical M.W. 110.4kDa
Plasmid pCMV-KIAA1199 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KIAA1199 antibody (Mfr. No. H00057214-B01) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.