Learn More
Abnova™ KIAA0701 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16116922
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16116922
Marke: Abnova™ H00023074P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH14891
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 23074
Molekulargewicht 82.94
Name KIAA0701 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAGIIKKQILKHLSRFTKNLSPDKINLSTLKGEGELKNLELDEEVLQNMLDLPTWLAINKVFCNKASIRIPWTKLKTHPICLSLDKVIMEMSTCEEPRSPNGPSPIATASGQSEYGFAEKVVEGISVSVNSIVIRIGAKAFNASFELSQLRIYSVNAHWEHGDLRFTRIQDPQRGEVLTFKEINWQMIRIEADATQSSHLEIMCAPVRLITNQSKIRVTLKRRLKDCNVIATKLVLILDDLLWVLTDSQLKAMVQYAKSLSEAIEKSTEQRKSMAPEPTQSSIVVASAQQVKTTQTSNAPDVNDAIVKLFNDFDVKETSHHLVISHLDLHICDDIHAKEKESNRRITGGAMQLSFTQLTIDYYPYHKAGDSCNHWMYFSDATKTKNGWANELLHEFECNVEMLKQAVKDHNVGSPPKSPTHASPQHTQTEKDYPLKGTCRTPSVLSQQSKAKLMSSSVVVRLADFNIYQVSTAEQCRSSPKSMICCNKKSLYLPQEMSAVYIEFTEYYYPDGKDFPTAFLSR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias KIAA0701
Gebräuchliche Bezeichnung UHRF1BP1L
Gensymbol UHRF1BP1L
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution