Learn More
Thermo Scientific Chemicals Khellin, 95%
Artikelnummer. 16534214 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16534214 25 g 25 Gramm
16524214 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16534214 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461800250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 82-02-0 | C14H12O5 | 260.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82-02-0
Summenformel C14H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 260.25
InChI-Schlüssel HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 4,9-Dimethoxy-7-Methyl-5H-Furo[3,2-g]Chromen-5-one
SMILES COC1=C2OC=CC2=C(OC)C2=C1OC(C)=CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Khellin
Schmelzpunkt 150.0°C to 154.0°C
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 260.24