Learn More
Thermo Scientific Chemicals Khellin, 95%
Artikelnummer. 16524214 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16524214 5 g 5 Gramm
16534214 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 16524214 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82-02-0
Summenformel C14H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 260.25
InChI-Schlüssel HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 4,9-Dimethoxy-7-Methyl-5H-Furo[3,2-g]Chromen-5-one
SMILES COC1=C2OC=CC2=C(OC)C2=C1OC(C)=CC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Khellin
Schmelzpunkt 150.0°C to 154.0°C
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Formelmasse 260.24