Learn More
KGA/GAC Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
139.36 CHF - 410.61 CHF
Spezifikation
Antigen KGA/GAC
Klon 4C20
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30233613
Unterlagen ansehen
Proteintech
81486-1-RR-100UL
100 μL
410.61 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30236526
Unterlagen ansehen
Proteintech
81486-1-RR-20UL
20 μL
139.36 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The KGA/GAC antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human KGA/GAC. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KGA/GAC antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
KGA/GAC
1000 μg/mL
Unconjugated
Rabbit
2744
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
4C20
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Liquid
Human, Mouse, Rat
AAD20; DKFZp686O15119; FLJ10358; GLS1; KIAA0838
IgG
Protein A purification
Recombinant Antibody