Learn More
SI Analytics™ LB04NN Plug cable combination for KF generating
Der SI Analytics™ Kabelkombinationsstecker LB 04 NN ist ein Elektrodenstecker, der für die Verwendung mit KF-erzeugenden Elektroden entwickelt wurde.
Marke: SI Analytics™ 285122510
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Description
- Stecker- und Kabelkombination
- 1 m Coaxialkabel
- Mit 2 x 4 mm-Bananenstecker
Spécification
Koaxialer Elektrodenstecker | |
Stecker-Kabel-Kombination | |
1 m |
KF-Generatorelektrode | |
1 m Koaxialkabel, 2 x 4 mm Bananenstecker |