Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 40 mm-Kleinflansch aus Aluminium mit Schlauchwelle
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Für 10mm Schlauch-ID
Für 15 mm Schlauch-ID
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Für 10mm Schlauch-ID |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Größe | KF DN 40 mm |
| Typ | Kurze PAGE-Gele |