Learn More
Ketotifen fumarate, 99%, Thermo Scientific™
61.73 CHF - 161.81 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 34580-14-8
Summenformel C23H23NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 425.499
MDL-Nummer MFCD00079394
InChI-Schlüssel YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N
Synonym ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro
PubChem CID 5282408
IUPAC-Name (E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one
SMILES CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15485889
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63708.MD
250mg
61.73 CHF
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15475889
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63708.03
1g
161.81 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water (10 mg/ml), DMSO (100 mM), and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
34580-14-8
425.499
YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N
5282408
CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O
C23H23NO5S
MFCD00079394
ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro
(E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one
Spezifikation
Ketotifen fumarate
C23H23NO5S
14,5307
Soluble in water (10mg/ml),DMSO (100 mM),and methanol.
CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O
425.499
425.5
34580-14-8
MFCD00079394
ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro
YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N
(E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one
5282408
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 252-100-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DE8260000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures