Learn More
Ketorolac-Trometamol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050429 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050429 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0851.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ketorolac-Trometamol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ketorolac trometamol
CAS 74103-07-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ketorolac trometamol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H13 N O3 . C4 H11 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ketorolac Trometamol, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (+/-)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (+/-)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt) (9CI), Acular, Acular PF, Acuvail, Dolac, ISV 304, Ketanov, Ketolac, Ketorol, Ketorolac tromethamine, Lixidol, Tarazyn, Toradol, Toratex, Trometamol Ketorolac, ketorolac tris salt
InChI-Formel InChI=1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
SMILES NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
IUPAC-Name 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol;5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 376.4
Menge 250 mg
Formelmasse 376,1634 g/mol