Learn More
Ketoprofen, LoGiCal
Artikelnummer. 30458085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458085 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458085 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0001.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ketoprofen
CAS 22071-15-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ketoprofen
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl- (9CI), Hydratropic acid, m-benzoyl- (8CI), (+/-)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+/-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Ketoprofen, (+/-)-m-Benzoylhydratropic acid, (RS)-Ketoprofen, alpha-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 19583RP, 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(m-Benzoylphenyl)propionic acid, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, 3-Benzoylhydratropic acid, Alrheumat, Alrheumun, Aneol, Bi-profenid, Capisten, Dexal, Epatec, Fastum, Iso-K, Kefenid, Ketoprofen, Ketoprofene, Ketopron, Ketoprophen, Ketorin, Knavon, Lertus, Menamin, Meprofen, Miltax, Mohrus, Orudis, Orugesic, Oruvail, Oscorel, Profenid, R.P. 19583, RU 4733, Racemic ketoprofen, Toprec, Toprek, m-Benzoylhydratropic acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-(3-Benzoylphenyl)propansäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Menge 10 mg
Formelmasse 254,0943 g/mol