Learn More
Ketoprofen EP-Verunreinigung A (Ketoprofen USP Verwandte Verbindung D), Mikromol™
Artikelnummer. 18090160
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18090160 100 mg 100 Milligramm
17909989 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18090160 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0001.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ketoprofen EP-Verunreinigung A (Ketoprofen USP Verwandte Verbindung D)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylbenzophenone
CAS 66067-44-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Acetylbenzophenone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone (3-Acetylbenzophenone), Ketoprofen Imp. A (EP), Ketoprofen USP Related Compound D, Ketoprofen USP RC D, 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone, Ketoprofen Related Compound D, Ketoprofen Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-(3-Benzoylphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 224.25
Menge 100 mg
Formelmasse 224.0837 g/mol