missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ketoprofen EP-Verunreinigung A (Ketoprofen USP Verwandte Verbindung D), Mikromol™

Artikelnummer. 17909989
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17909989 25 mg 25 Milligramm
18090160 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17909989 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0001.010025

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Ketoprofen EP-Verunreinigung A (Ketoprofen USP Verwandte Verbindung D)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Acetylbenzophenone
CAS 66067-44-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Acetylbenzophenone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone (3-Acetylbenzophenone), Ketoprofen Imp. A (EP), Ketoprofen USP Related Compound D, Ketoprofen USP RC D, 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone, Ketoprofen Related Compound D, Ketoprofen Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-(3-Benzoylphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 224.25
Menge 25 mg
Formelmasse 224.0837 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.